missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-966492, MedChemExpress

Código de producto. 16464068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464068 10 mg 10 miligramos
16486767 5 mg 5 miligramos
16420427 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464068

Marca: Medchem Express HY10614

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress A-966492 is a novel and potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Ki of 1 nM and 1.5 nM, respectively.

A-966492 is a novel and potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Ki of 1 nM and 1.5 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material A-966492
CAS 934162-61-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17FN4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (308.31 mM)
SMILES FC1=CC([C@H]2NCCC2)=CC=C1C3=NC4=C(C(N)=O)C=CC=C4N3
Peso molecular (g/mol) 324.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.35
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.