Learn More
Uvex™ 9906 Pheos SLB1 Polycarbonate Visors
Visors are treated with supravision excellence coating for anti-fog and anti-scratch protection. Certified in accordance with GS-ET 29 as Class 1 Visors for protection from electrical arcs (4 kA).
Marca: Uvex™ 9906005
94.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
Descripción
- El sistema de bloqueo magnético es extremadamente fácil de conectar a la visera
- El sistema de junta ergonómico es cómodo de llevar, incluso durante periodos prolongados
- Certificado conforme a GS-ET 29 como viseras de clase 1 para protección contra arcos eléctricos (4 kA)
- Etiquetado: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (montura), 2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (lente)
- Compatible solo con cascos Pheos E-S-WR
- La lente se puede cambiar
- El casco se vende por separado
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
EN 166:2001, EN 170:2002 | |
Cascos de seguridad Pheos E-S-WR | |
Policarbonato | |
Palancas mecánicas | |
Clase 1 |
Negro | |
Transparente | |
9906 Pheos SLB1 | |
Visor |