Learn More
Eppendorf™ 96-placas de PCR de fondo en V de pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10146933 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanca con fondo transparente, Clear Bottom
Blanco, fondo negro, Black Bottom
Gris, fondo blanco, White Bottom
Cantidad:
240/paq.
80/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 80
Código de producto. Color Cantidad unitSize
10146933 Blanco, fondo negro, Black Bottom 80/paq. paquete de 80
10156933 Blanco, fondo negro, Black Bottom 240/paq. paquete de 240
10136793 Gris, fondo blanco, White Bottom 240/paq. paquete de 240
10107223 Blanca con fondo transparente, Clear Bottom 80/paq. paquete de 80
10529203 Blanca con fondo transparente, Clear Bottom 240/paq. paquete de 240
10248503 Gris, fondo blanco, White Bottom 80/paq. paquete de 80
6 options
Código de producto. 10146933
Marca: Eppendorf™ 0030601904
Solo quedan null
Especificaciones
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Método de detección Análisis cuantitativo de proteínas
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanco, fondo negro, Black Bottom
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Forma del pocillo V
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Para técnicas de PCR
Máx. estabilidad térmica 121 °C
Cantidad 80/paq.