Descripción
Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR. Las placas para PCR con semifaldón y fondo cónico twin.tec™ de 96 pocillos Eppendorf™ cuentan con un diseño de una pieza que combina polipropileno y policarbonato para un rendimiento óptimo.
- Tolerancia entre pocillos mejorada
- Semifaldón para etiquetado
- Pared extremadamente delgada para una transferencia de calor óptima en la muestra
- Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Volumen de pocillo de 250 μl (cuando se utiliza con tiras de tapones)
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Verde, Transparente |
| Tipo de producto | Placa para PCR de 96 pocillos |
| Material | Policarbonato |
| N.° de pocillos | 96 |
| Forma del pocillo | V |
| Sin ADNasa | Sí |
| Mostrar más |