Learn More
Eppendorf™ Placas PCR 96pocillos twin.tec™ de fondo cónico semi-faldiado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10276963 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo, Transparente
Azul, Fondo blanco
Blanco
Rojo, Transparente
Verde, Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 10276963
Marca: Eppendorf™ 0030132530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR. Las placas para PCR con semifaldón y fondo cónico twin.tec™ de 96 pocillos Eppendorf™ cuentan con un diseño de una pieza que combina polipropileno y policarbonato para un rendimiento óptimo.
Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR. Las placas para PCR con semifaldón y fondo cónico twin.tec™ de 96 pocillos Eppendorf™ cuentan con un diseño de una pieza que combina polipropileno y policarbonato para un rendimiento óptimo.
  • Tolerancia entre pocillos mejorada
  • Semifaldón para etiquetado
  • Pared extremadamente delgada para una transferencia de calor óptima en la muestra
  • Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
  • Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
  • Volumen de pocillo de 250 μl (cuando se utiliza con tiras de tapones)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Método de detección Análisis cuantitativo de proteínas
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Azul, Fondo blanco
Tipo de producto Placa para PCR de 96 pocillos
N.° de pocillos 96
Forma del pocillo V
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Para técnicas de PCR
Máx. estabilidad térmica 121 °C
Perfil 96 pocillos, con semifaldón
Cantidad 25/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C