Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15655367 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Estilo de falda:
Con faldón
Con faldón
No faldón, divisible, Perfil bajo
Sin faldón
Tipo de producto:
Apto para análisis forenses de ADN
Placas PCR divisibles
Placas PCR para microbiología
Placas de PCR de perfil bajo
Envase:
5 bolsas x 4 placas
En envase individual
Envuelto individualmente en blíster
Tamaño de la unidad:
10 PCS
20 PCS
paquete de 10
Código de producto. Color Estilo de falda Tipo de producto Envase unitSize
15655367 Transparente Con faldón Apto para análisis forenses de ADN En envase individual paquete de 10
10492868 Transparente Con faldón Placas PCR para microbiología Envuelto individualmente en blíster paquete de 10
10401728 Azul Con faldón Placas PCR para microbiología Envuelto individualmente en blíster 10 PCS
10619779 Transparente Sin faldón Placas de PCR de perfil bajo 5 bolsas x 4 placas 20 PCS
10136287 Azul Sin faldón Placas de PCR de perfil bajo 5 bolsas x 4 placas 20 PCS
10309357 Transparente No faldón, divisible, Perfil bajo Placas PCR divisibles 5 bolsas x 4 placas 20 PCS
10679969 Azul No faldón, divisible, Perfil bajo Placas PCR divisibles 5 bolsas x 4 placas 20 PCS
7 options
Código de producto. 15655367
Marca: Eppendorf™ 0030129601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. Raised well rims enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
  • Combina bastidor de policarbonato y pocillos de polipropileno para un rendimiento óptimo
  • Los pocillos de polipropileno de paredes finas ofrecen una transferencia óptima del calor a la muestra
  • Bastidor de policarbonato sólido y resistente al par
  • Tolerancia entre pocillos mejorada
  • Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
  • Llantas de pocillos elevados para un sellado eficaz
  • Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR.
  • Ideal para PCR cuantitativa en tiempo real
Aplicaciones
  • PCR estándar
  • PCR en tiempo real
  • PCR de alto rendimiento
  • Manejo de muestras de pequeño volumen
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa-, ADNasa-, ADN y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Envase En envase individual
Color Transparente
Tipo de producto Apto para análisis forenses de ADN
Estilo de falda Con faldón
Material Bastidor de policarbonato, Pocillos de polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 150 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) PCR con un rendimiento de muestra de medio a alto
RCF máx. 2250 x g
Grado de pureza o calidad Forensic DNA Grade (Non-sterile)
Cantidad 10/caja
Con reborde Sí
Color de pocillo Incolora