Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15801535 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Transparente
Verde
N.° de pocillos:
96
384
Volumen del pocillo (métrico):
45 μl
150 μl
250 μl
Envase:
10 bolsas x 30 placas
5 bolsas x 5 placas
DeepWell
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 300
Código de producto. Color N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Envase unitSize
15801535 Rojo 96 150 μl DeepWell paquete de 25
15280735 Transparente 96 150 μl 5 bolsas x 5 placas paquete de 25
15891525 Azul 96 150 μl DeepWell paquete de 25
15821535 Verde 96 150 μl DeepWell paquete de 25
15831535 Amarillo 96 150 μl DeepWell paquete de 25
15861525 Verde 96 150 μl 10 bolsas x 30 placas paquete de 300
15871525 Amarillo 96 150 μl 10 bolsas x 30 placas paquete de 300
15881525 Naranja 96 150 μl DeepWell paquete de 300
15277803 Transparente 96 250 μl 5 bolsas x 5 placas paquete de 25
15911992 Transparente 384 45 μl 5 bolsas x 5 placas paquete de 25
10 options
Código de producto. 15801535
Marca: Eppendorf™ 0030129598
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Saque el máximo partido de su PCR. Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para maximizar el rendimiento de sus moléculas objetivo. El ADN tiene menos probabilidades de unirse al polipropileno y, por tanto, permanece dentro del líquido de su reacción. Subsecuentemente, más moléculas están disponibles para la reacción química, p. ej., PCR.
  • Tasas máximas de recuperación para mejorar los resultados de los ensayos
  • Disponible con código de barras (bajo petición)
  • Ideal también para PCR cuantitativa en tiempo real
  • Bastidor de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al par
  • Matriz OptiTrack™ para una identificación más rápida de las muestras y menos errores de pipeteo
  • Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
  • Probado por lotes y certificado sin ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR (PCR limpia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Propiedad de unión Baja unión de ADN
Certificaciones/conformidad Limpio para PCR
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase DeepWell
Línea de productos Eppendorf
Color Rojo
Desechables Sí
Tipo de producto PCR Plate
Estilo de falda Con faldón
Material Polipropileno, Policarbonato
Volumen del pocillo (métrico) 150 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo V
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real
Compatibilidad de alto rendimiento Sí
RCF máx. 2250 x g
N.° por paquete 25
Compatibilidad de placas Sí
Grado de pureza o calidad Limpio para PCR
Cantidad 25/pack
Con reborde Sí
Color de pocillo Incolora