Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR con faldón y fondo cónico de 96 pocillos twin.tec™
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
- El mínimo descuelgue del faldón convierten a esta placa en la opción ideal para su uso en sistemas automatizados y robóticos
- Certificado como libre de ADN humano detectable, ADNasa, ARNasa e inhibidores de la PCR
- Diseño de una pieza: combinación de policarbonato y polipropileno para un rendimiento óptimo
- Paralelismo de plano mejorado
- Alta rigidez y solidez
- Tolerancia entre pocillos mejorada
- El faldón proporciona compatibilidad con sistemas automatizados
- Pared extremadamente delgada para una transferencia de calor óptima en la muestra
- Se adapta a la mayoría de termocicladores y el secuenciador de capilares MegaBACE™
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127,76 ±0,25 mm x 85,476 ±0,25 mm)
- Apilable
- Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadrícula
- Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Diseño de perfil bajo para una mayor eficacia de la PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco |
| Material | Policarbonato |
| N.° de pocillos | 96 |
| Forma del pocillo | V |
| Sin ADNasa | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para técnicas de PCR |
| Mostrar más |