Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos de 96 pocillos Flipper™
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Descripción
Proteja las muestras y apile las gradillas con la gradilla de microtubos de 96 pocillos Thermo Scientific™ Flipper™.
- Admiten tubos de 0,5 ml en una cara y tubos de 1,5 ml en la otra
- Moldeadas con una cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rack Flipper |
| Color | Verde fluorescente |
| Admite | Tubos (2 ml), Tubos (1,5 ml), Tubos (2,0 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Sí |
| N.º por caja | 10 gradillas |
| Tipo de producto | Gradilla Flipper de 96 pocillos |