Descripción
- Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación.
- Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Azul |
| Material | Policarbonato |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tratamiento de superficie | ADN LoBind |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 0,5 mL |
| Forma del pocillo | V |
| Mostrar más |