Learn More
Eppendorf™ Placa de pocillos profundos LoBind para ADN de 96 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10163983 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
N.° por paquete:
20
40
80
120
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 20
paquete de 40
paquete de 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.° por paquete unitSize
10163983 Blanco 80 paquete de 80
10369192 Blanco 40 paquete de 40
10103843 Blanco 120 paquete de 120
10318672 Azul 20 paquete de 20
10513503 Azul 40 paquete de 40
10664093 Blanco 20 paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10163983 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030507207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acelere sus procesos de trabajo manuales y automatizados con estas placas de polipropileno de 96 pocillos. Las placas de pocillos profundos LoBind para ADN Eppendorf™ de 96 pocillos permiten un pipeteo de alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una centrifugación a alta velocidad.
  • Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación.
  • Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
  • ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Método de detección Análisis cuantitativo de proteínas
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanco
Material Policarbonato
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie ADN LoBind
Volumen total del pocillo (métrico) 1,0 mL
Forma del pocillo V
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Para técnicas de PCR
Máx. estabilidad térmica 121 °C
N.° por paquete 80
Cantidad 80/caja