Learn More
9-Bromo-1-nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
9-Bromo-1-nonanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-bromo-1-nonanol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y hexano.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El 9-bromo-1-nonanol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y hexano.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 9-Bromo-1-nonanol |
Punto de fusión | 33°C to 35°C |
Punto de ebullición | 125°C to 126°C (2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 109°C (228°F) |
Fórmula lineal | Br(CH2)9OH |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1737525 |
Información de solubilidad | Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and hexane. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |