Learn More
8-Bromoadenosina-3',5'-monofosfato cíclico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
15416409 250 mg 250 miligramos
15426409 50 mg 50 miligramos
15406409 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 15416409
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64469.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23583-48-4 | C10H11BrN5O6P | 408.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23583-48-4
Fórmula molecular C10H11BrN5O6P
Peso molecular (g/mol) 408.11
Número MDL MFCD00075580
Clave InChI DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Sinónimo bcamp, 8-bromo-cyclic amp, 8-br-camp, 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 8-bromo-cyclic 3',5'-amp, 8-bromo-camp, 8-bromo cyclic adenosine monophosphate, 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-bromoadenosine cyclic 3',5'-phosphate, cyclic 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate
PubChem CID 32014
ChEBI CHEBI:64211
Nombre IUPAC (4AR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-bromopurina-9-il)-2-hidroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinina-7-ol
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Punto de fusión 254°C
Color Marrón
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.11
Forma física Polvo