missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Aminoquinolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
8-Aminoquinoline has been used in the preparation of base-stabilized terminal borylene complex of osmium. It is also used in the spectrophotometric determination of bivalent palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 8-aminoquinolina se ha utilizado en la preparación de un complejo de osmio con base estabilizada de borileno terminal. También se utiliza en la determinación espectrofotométrica del paladio bivalente.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacénese lejos del aire bajo gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
la 8-aminoquinolina se ha utilizado en la preparación de un complejo de osmio con base estabilizada de borileno terminal. También se utiliza en la determinación espectrofotométrica del paladio bivalente.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacénese lejos del aire bajo gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 8-Aminoquinoline |
Punto de fusión | 63°C to 67°C |
Punto de ebullición | 174°C (26 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 114474 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.18 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'