Learn More
MP Biomedicals™ Detergente 7X™-PF-O-Matic
Código de producto. p-8820009 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Volumen (imperial):
5 gal
1 gal
55 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 11489585
Marca: MP Biomedicals™ 097667594
El detergente 7X™-PF-O-Matic es un detergente sin fosfatos, desarrollado específicamente para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio.
  • Seguro para el medio ambiente y sin fosfatos
  • Desarrollado para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos patológicos e instrumentos quirúrgicos
  • Potente agente humectante y penetrante, diseñado para limpiar bajo presión, calor y agitación
  • Se comporta y permanece en su mayoría libre de espuma cuando se agita
  • Disponibles varios tamaños de envase cómodos
  • Estable para almacenamiento a largo plazo
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Desde 7 hasta 8
Aspecto Amarillo oscuro
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Uso en lavadores automáticos de vidrio, plástico
Cantidad 4 paq.
Volumen (imperial) 1 gal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ES-7X-O-MATIC
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium xylenesulphonate, OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, Ethylene Glycol, 2,4,7,9-te