Learn More
MP Biomedicals™ Detergente 7X™-PF-O-Matic
Código de producto. 11499585 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
5 gal
1 gal
55 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Volumen (imperial) unitSize
11499585 5 gal cada uno
11489585 1 gal paquete de 4
11479585 1 gal cada uno
11409595 55 gal cada uno
4 options
Código de producto. 11499585
Marca: MP Biomedicals™ 097667595
El detergente 7X™-PF-O-Matic es un detergente sin fosfatos, desarrollado específicamente para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio.
  • Seguro para el medio ambiente y sin fosfatos
  • Desarrollado para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos patológicos e instrumentos quirúrgicos
  • Potente agente humectante y penetrante, diseñado para limpiar bajo presión, calor y agitación
  • Se comporta y permanece en su mayoría libre de espuma cuando se agita
  • Disponibles varios tamaños de envase cómodos
  • Estable para almacenamiento a largo plazo
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulario Líquido
pH Desde 7 hasta 8
Aspecto Amarillo oscuro
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Uso en lavadores automáticos de vidrio, plástico
Volumen (imperial) 5 gal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ES-7X-O-MATIC
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, sodium xylenesulphonate, ethelene glycol