Learn More
MP Biomedicals™ Solución 7X™-O-Matic
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Volumen (imperial):
5 gal
1 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Descripción
- Desarrollada para la limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio
- Formulada para ser utilizado en una lavadora para soportar el calor, la presión y la agitación
- Potente agente humectante y penetrante, que contiene un tensoactivo no iónico y un hidrotropo a fosfatos complejos
- Se comporta y permanece en su mayoría libre de espuma cuando se agita
- Se encuentra disponible en varios tamaños de envase prácticos, y es estable para el almacenamiento a largo plazo
- Eficaz y seguro
- Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
- No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
- Se drena por completo del material de vidrio en segundos
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 9 hasta 11 |
| Aspecto | De transparente a amarillo claro |
| Concentración | 7X |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos |
| Volumen (imperial) | 5 gal |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 7X-O-Matic Cleaning Solution
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt