Learn More
MP Biomedicals™ Solución 7X™-O-Matic
Código de producto. 11449585 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
5 gal
1 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) unitSize
11449585 1 gal paquete de 4
11459585 5 gal cada uno
11439585 1 gal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449585 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 097667494
La solución 7X™-O-Matic se ha desarrollado para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio bajo presión, calor y agitación (lavado a máquina)
  • Desarrollada para la limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio
  • Formulada para ser utilizado en una lavadora para soportar el calor, la presión y la agitación
  • Potente agente humectante y penetrante, que contiene un tensoactivo no iónico y un hidrotropo a fosfatos complejos
  • Se comporta y permanece en su mayoría libre de espuma cuando se agita
  • Se encuentra disponible en varios tamaños de envase prácticos, y es estable para el almacenamiento a largo plazo
  • Eficaz y seguro
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Desde 9 hasta 11
Aspecto De transparente a amarillo claro
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos
Cantidad 4 paq.
Volumen (imperial) 1 gal
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7X-O-Matic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.