Descripción
- Desarrollada para la limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio
- Formulada para ser utilizado en una lavadora para soportar el calor, la presión y la agitación
- Potente agente humectante y penetrante, que contiene un tensoactivo no iónico y un hidrotropo a fosfatos complejos
- Se comporta y permanece en su mayoría libre de espuma cuando se agita
- Se encuentra disponible en varios tamaños de envase prácticos, y es estable para el almacenamiento a largo plazo
- Eficaz y seguro
- Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
- No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
- Se drena por completo del material de vidrio en segundos
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 9 hasta 11 |
| Aspecto | De transparente a amarillo claro |
| Concentración | 7X |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos |
| Volumen (imperial) | 1 gal |