Learn More
7-Metoxi-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
17.50€ - 202.00€
CAS | 6836-19-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H12O2 |
Peso molecular (g/mol) | 176.21 |
Número MDL | MFCD00001696 |
Clave InChI | GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone |
PubChem CID | 81276 |
Nombre IUPAC | 7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona |
SMILES | COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10021324
|
Thermo Scientific Acros
172430010 |
1 g | Frasco de vidrio | ||||||
10547644
|
Thermo Scientific Acros
172430050 |
5 g | Frasco de vidrio |
54.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10234734
|
Thermo Scientific Acros
172430250 |
25 g | Frasco de vidrio |
202.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6836-19-7 | |
176.21 | |
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N | |
81276 | |
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1 |
C11H12O2 | |
MFCD00001696 | |
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone | |
7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona |
Especificaciones
7-Methoxy-1-tetralone | |
96.0 | |
61°C to 63°C | |
Authentic | |
C11H12O2 | |
09, II, 889 | |
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N | |
7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona | |
81276 | |
97% |
6836-19-7 | |
100.0 | |
Blanco a beige | |
96% min. (GC) | |
MFCD00001696 | |
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone | |
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1 | |
176.21 | |
176.21 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 229-916-
- 7-Methoxy-1-tetralone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only