Learn More
Ácido 7-aminocefalosporánico, 95-102 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10634692 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10634692 5 g Frasco de vidrio 5 g
10513361 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10634692 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184410050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 957-68-6 | C10H12N2O5S | 272.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957-68-6
Fórmula molecular C10H12N2O5S
Peso molecular (g/mol) 272.27
Número MDL MFCD00005177
Clave InChI HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Sinónimo 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
Nombre IUPAC ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-amino-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ano-2-carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminocephalosporanic acid
Nombre de nota 95-102%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 429
Rotación específica + 94
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.27
Porcentaje de pureza 95-102%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Aminocephalosporanic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.