Learn More
BRAND™ Inserto de 6 pocillos 2 en 1, membrana de PET
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
8 μm
N.° por paquete:
24 x 1
4 x 6
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Descripción
- Utilice insertos en posición colgante o de pie
- Para placas de 6 pocillos o placas de cultivo
- Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Inserto de 6 pocillos 2 en 1, membrana de PET de 0,4 μm |
| Material | PET |
| Tamaño de poro | 0,4 μm |
| N.° por paquete | 24 x 1 |
| Esterilidad | Estériles |
| N.° de pocillos | 6 |