Learn More
BRAND™ Inserto de 6 pocillos 2 en 1, membrana de PC
Código de producto. 16134967 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
8 μm
N.° por paquete:
24 x 1
4 x 6
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro N.° por paquete unitSize
16134967 0,4 μm 4 x 6 paquete de 24
16124967 0,4 μm 24 x 1 paquete de 24
16144967 8 μm 24 x 1 paquete de 24
16154967 8 μm 4 x 6 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16134967 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782741
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
  • Utilice insertos en posición colgante o de pie
  • Para placas de 6 pocillos o placas de cultivo
  • Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto de 6 pocillos 2 en 1, membrana de PC de 0,4 μm, paquete múltiple
Material Policarbonato
Tamaño de poro 0,4 μm
N.° por paquete 4 x 6
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6