Learn More
BRAND™ Inserto de 6 pocillos 2 en 1, membrana de PC
Código de producto. 16124967 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
8 μm
N.° por paquete:
24 x 1
4 x 6
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. 16124967
Marca: BRAND™ 782740
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
  • Utilice insertos en posición colgante o de pie
  • Para placas de 6 pocillos o placas de cultivo
  • Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto de 6 pocillos 2 en 1, membrana de PC de 0,4 μm
Material Policarbonato
Tamaño de poro 0,4 μm
N.° por paquete 24 x 1
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6