Learn More
6-Morfolino-3-piridinil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10089211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10089211 250 mg 250 miligramos
10089221 1 g 1 g
10284524 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10089211
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC17507CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 52024-29-0
Fórmula molecular C10H11N3OS
Peso molecular (g/mol) 221.278
Número MDL MFCD03086114
Clave InChI VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
PubChem CID 2776464
Nombre IUPAC 4-(5-isotiocianatopiridin-2-il)morfolina
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.28
Porcentaje de pureza 97%