missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[6-(Dietilamino)-3-piridinil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-3075202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10670305 250 mg 250 miligramos
10289742 1 g 1 g
10225604 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10670305 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07117CB
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 690632-68-9
Fórmula molecular C10H16N2O
Peso molecular (g/mol) 180.251
Número MDL MFCD06200887
Clave InChI OMGIPGLZKJOJSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-diethylamino-3-pyridinyl methanol, 6-diethylamino pyridin-3-yl methanol, 6-diethylamino-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 2794793
Nombre IUPAC [6-(dietilamino)piridin-3-il]metanol
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)CO

Especificaciones

Nombre del producto químico o material [6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.