Learn More
6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Spécification
Nombre del producto químico o material | 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | C6H5CH2CH2NCS |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.61 |
Porcentaje de pureza | 97% |