missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human GDF-3, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17896618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17896618 5 μg 5 microgramos
17826458 250 μg 250 microgramos
17816658 50 μg 50 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17896618

Marca: Gibco™ AF120225UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human GDF-3 is a 26.0 kDa non-disulfide-linked homodimer containing two 114 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

GDF3 is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and the TGF-beta superfamily. This group of proteins is characterized by a polybasic proteolytic processing site which is cleaved to produce a mature protein containing seven conserved cysteine residues. The members of this family are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues. The function of this protein is unknown, but expression studies suggest it may be involved in regulation of the adult lymphatic and erythroid systems and embryonic development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9NR23
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formato Lyophilized
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 9573
Peso molecular 26 kDa
Nombre Human GDF-3, Animal-Free
Método de purificación HPLC, SDS-PAGE
Cantidad 5 μg
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.1 EU/ μg
Alias de gen C78318; ecat9; Gdf3; Gdf-3; growth differentiation factor 3; growth/differentiation factor 3; KFS3; MCOP7; MCOPCB6; RGD1564178; UNQ222/PRO248; VG-1-related protein 2; Vgr2; Vgr-2
Nombre común GDF3
Símbolo de gen GDF3
Actividad biológica Determined by its ability to inhibit induced alkaline phosphatase production by ATDC-5 chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 100-150 ng/ml
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia AAIPVPKLSC KNLCHRHQLF INFRDLGWHK WIIAPKGFMA NYCHGECPFS LTISLNSSNY AFMQALMHAV DPEIPQAVCI PTKLSPISML YQDNNDNVIL RHYEDMVVDE CGCG
Contenido y almacenamiento -20°C
Actividad Determined by its ability to inhibit induced alkaline phosphatase production by ATDC-5 chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 100-150 ng/ml
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.