missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5T4 Antibody (PF-06263507), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 30113665 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30113665 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30113665 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328030AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

5T4 Monoclonal antibody specifically detects 5T4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5T4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon PF-06263507
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5T4 oncofetal trophoblast glycoprotein, 5T4 oncotrophoblast glycoprotein, 5T4AG, 5T4-AG, 5T4M6P1,5T4 oncofetal antigen, trophoblast glycoprotein
Especie del huésped Human
Inmunógeno TPBG
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7162
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.