missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Puntas desechables ML600 de 5 ml, envasadas

Código de producto. 10412025
Click to view available options
:
Volume: 5 mL, Bagged
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10412025

Marca: Hamilton™ 75702

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Puntas de pipeta desechables de 5 ml

Especificaciones

Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Microlab™ 600
Desechables Sí
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado