Learn More
Eppendorf™ Rotores de centrífuga 5810 / 5810 R,
Código de producto. p-4500543 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 mL
4 x 750 mL
Vel. máx:
3.900 rpm
4500 rpm
RCF máx.:
3.214 x g
3486 x g
Incluye:
Cestillos (x2), tapones herméticos a los aerosoles (x2), portaplacas (x2)
Cestillos de placas (x4)
Cestillos redondos de 750 ml (x4)
Sin cestillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Vel. máx RCF máx. Incluye unitSize
12806233 4 x 750 mL 3.900 rpm 3.214 x g Cestillos redondos de 750 ml (x4) cada uno
15214536 4 x 750 mL 3.900 rpm 3.214 x g Sin cestillos cada uno
12876233 4 x 750 mL 3.900 rpm 3.214 x g Cestillos de placas (x4) cada uno
10626250 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP 4500 rpm 3486 x g Cestillos (x2), tapones herméticos a los aerosoles (x2), portaplacas (x2) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12806233 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5820740000
Rotor Eppendorf para centrífuga 5810/5810 R, precisión redefinida. Centrifugación de alta capacidad con variadas opciones de rotor, una gama de capacidades y velocidades y baldes versátiles para garantizar un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para diversas aplicaciones, garantizando precisión y reproducibilidad.
  • Capacidad: 3 l (4 × 750 ml)
  • Velocidad/RCF máx.: 3900 rpm/3214 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción S-4-104 - Incluye cestillos redondos de 750 ml (x4)
Tipo Rotor
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 3.214 x g
Vel. máx 3.900 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5810/5810 R
Incluye Cestillos redondos de 750 ml (x4)