Learn More
Eppendorf™ Rotores de centrífuga 5810 / 5810 R,
Código de producto. 12876233 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 mL
4 x 750 mL
Vel. máx:
3.900 rpm
4500 rpm
RCF máx.:
3.214 x g
3486 x g
Incluye:
Cestillos (x2), tapones herméticos a los aerosoles (x2), portaplacas (x2)
Cestillos de placas (x4)
Cestillos redondos de 750 ml (x4)
Sin cestillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12876233
Marca: Eppendorf™ 5820754001
Rotor Eppendorf para centrífuga 5810/5810 R, precisión redefinida. Centrifugación de alta capacidad con variadas opciones de rotor, una gama de capacidades y velocidades y baldes versátiles para garantizar un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para diversas aplicaciones, garantizando precisión y reproducibilidad.
  • Capacidad: 3 l (4 × 750 ml)
  • Velocidad/RCF máx.: 3900 rpm/3214 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción S-4-104 - Incluye cestillos de placas (x4)
Tipo Rotor
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 3.214 x g
Vel. máx 3.900 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5810/5810 R
Incluye Cestillos de placas (x4)