Learn More
Eppendorf™ Rotores de centrífuga 5810 / 5810 R,
Código de producto. 10626250 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 mL
4 x 750 mL
Vel. máx:
3.900 rpm
4500 rpm
RCF máx.:
3.214 x g
3486 x g
Incluye:
Cestillos (x2), tapones herméticos a los aerosoles (x2), portaplacas (x2)
Cestillos de placas (x4)
Cestillos redondos de 750 ml (x4)
Sin cestillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Vel. máx RCF máx. Incluye unitSize
10626250 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP 4500 rpm 3486 x g Cestillos (x2), tapones herméticos a los aerosoles (x2), portaplacas (x2) cada uno
12806233 4 x 750 mL 3.900 rpm 3.214 x g Cestillos redondos de 750 ml (x4) cada uno
15214536 4 x 750 mL 3.900 rpm 3.214 x g Sin cestillos cada uno
12876233 4 x 750 mL 3.900 rpm 3.214 x g Cestillos de placas (x4) cada uno
4 options
Código de producto. 10626250
Marca: Eppendorf™ 5820710004
Rotor Eppendorf para centrífuga 5810/5810 R, precisión redefinida. Centrifugación de alta capacidad con variadas opciones de rotor, una gama de capacidades y velocidades y baldes versátiles para garantizar un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para diversas aplicaciones, garantizando precisión y reproducibilidad.
  • Para utilizar en centrífuga 5810/5810 R, únicamente 
  • Vel. máx.: 3.486 × g (4.500 rpm)
  • El rotor admite hasta: Kits de placas de filtración 2 × 6 MTP, 2 × 2 DWP, 2 × 1
  • Altura de carga máxima de 67 mm (89 mm sin tapa)
  • El rotor y los cubos se esterilizan en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción A-2-DWP-AT - Incluye cestillos (x2), tapas herméticas a los aerosoles (x2), portaplacas (x2)
Tipo Rotor
Capacidad 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
RCF máx. 3486 x g
Vel. máx 4500 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5810/5810 R
Incluye Cestillos (x2), tapones herméticos a los aerosoles (x2), portaplacas (x2)