missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ 53BP1 Recombinant Protein Antigen
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Longitud de la proteína:
AYQCLLIADQHCRTKYFLCLASGIPCVSHVWVHDSCHANQLQNYRNYLLPAGYSLEEQRILDWQPRENPFQNLKVLLVSDQQQNFLELWSEILMTGGAASVKQHHSSAHNKDIALGVFDVVVTDPSCPASVLKCAEAL
VPSPATRSEALSSVLDQEEAMEIKEHHPEEGSSGSEVEEIPETPCESQGEELKEENMESVPLHLSLTETQSQGLCLQKEMPKKECSEAMEVETSVISIDSPQKLA
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human 53BP1 The 53BP1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The 53BP1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 7158 |
| Longitud de la proteína | AYQCLLIADQHCRTKYFLCLASGIPCVSHVWVHDSCHANQLQNYRNYLLPAGYSLEEQRILDWQPRENPFQNLKVLLVSDQQQNFLELWSEILMTGGAASVKQHHSSAHNKDIALGVFDVVVTDPSCPASVLKCAEAL |
| Método de purificación | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | 53BP1 Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Para utilizar con (aplicación) | PAGE |
| Alias de gen | 53BP1, MGC138366, p202 |
| Símbolo de gen | TP53BP1 |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido