missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

53BP1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18219490 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18219490 100 μL 100 microlitros
18695937 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18219490

Marca: Novus Biologicals NBP254677

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

53BP1 Polyclonal specifically detects 53BP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 53BP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500, Knockdown Validated
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen 53BP1, p202, p53-binding protein 1, p53bp1, TDRD30, TP53-Binding Protein 1, tumor protein 53-binding protein, 1, tumor protein p53 binding protein 1, tumor protein p53-binding protein, 1, tumor suppressor p53-binding protein 1
Símbolos de los genes TP53BP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno 53BP1 Antibody was made to a recombinant protein corresponding to amino acids: VPSPATRSEALSSVLDQEEAMEIKEHHPEEGSSGSEVEEIPETPCESQGEELKEENMESVPLHLSLTETQSQGLCLQKEMPKKECSEAMEVETSVISIDSPQKLA
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Tumor Suppressors, Unfolded Protein Response (UPR)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7158
Especificidad de la prueba Specificity of human 53BP1 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.