missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

53BP1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18189259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18189259 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18189259 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100904R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

53BP1 Polyclonal specifically detects 53BP1 in Human, Mouse, Other samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 53BP1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry 2-5 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, KnockDown Validated
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q12888
Alias de gen 53BP1, p202, p53-binding protein 1, p53bp1, TDRD30, TP53-Binding Protein 1, tumor protein 53-binding protein, 1, tumor protein p53 binding protein 1, tumor protein p53-binding protein, 1, tumor suppressor p53-binding protein 1
Símbolos de los genes TP53BP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno 53BP1 Antibody was made to a synthetic peptide corresponding to a portion of human 53BP1 encoded in exon 11, 12 and 19 [Uniprot: Q12888]. This antibody is a cocktail hybrid of NB100-304 and NB100-305.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7158
Especificidad de la prueba Human and mouse. Human has been tested in WB, IHC and ICC/IF, mouse has only been tested in ICC/IF.
Especies diana Human, Mouse, Other
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.