missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

53BP1 Antibody (1285A), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18044455 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18044455 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18044455

Marca: Novus Biologicals MAB18771FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

53BP1 Monoclonal specifically detects 53BP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 53BP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1285A
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 53BP1, p202, p53-binding protein 1, p53bp1, TDRD30, TP53-Binding Protein 1, tumor protein 53-binding protein, 1, tumor protein p53 binding protein 1, tumor protein p53-binding protein, 1, tumor suppressor p53-binding protein 1
Símbolos de los genes TP53BP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant monoclonal 53BP1 Antibody (1285A) was made to amino acids 350 - 400 of human 53BP1 (NP_005648.1).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.