missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SCIN Monoclonal antibody specifically detects SCIN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SCIN |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S07-6G2 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | KIAA1905adseverin, Scinderin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?