missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Thrombopoietin/TPO Protein, Animal-Free

Código de producto. 30306066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30306066 50 μg 50 microgramos
30306042 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30306066 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BTTPOAFL050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using MO7e human megakaryocytic leukemic cells. Avanzi, G. et al. (1988) Br. J. Haematol. 69:359. The ED50 for this effect is 0.050-0.500 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human Thrombopoietin is >1 x 107 units/mg, which is calibrated against the human Thrombopoietin reference standard (NIBSC code: 03/124).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_000451.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 7066
Peso molecular M.W.-theoretical: 19 kDa, M.W.-observed: 18-19 kDa, under reducing conditions.
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived human Thrombopoietin/Tpo protein Ser22-Leu195 Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen Megakaryocyte colony-stimulating factor, Megakaryocyte growth and development factor, megakaryocyte stimulating factor, MGDF, MGDFC-mpl ligand, MKCSF, MK-CSF, ML, MPL ligand, MPLLG, MPLLGMGC163194, Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand, THCYT1, THPO, thrombopoietin, thrombopoietin nirs variant 1, Tpo, TPOMKCSF
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in water.
Grado de pureza o calidad Antigen Affinity-purified
Expresión Thrombopoietin/THPO
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.