missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camicinal, MedChemExpress

Código de producto. 16470617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470617 50 mg 50 miligramos
16477007 5 mg 5 miligramos
16464288 10 mg 10 miligramos
16435216 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470617

Marca: Medchem Express HY10922

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Camicinal (GSK962040) is a small molecule, selective motilin receptor agonist with pEC50 of 7.9.

Camicinal (GSK962040) is a small molecule, selective motilin receptor agonist with pEC50 of 7.9.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Camicinal
CAS 923565-21-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H33FN4O
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK962040
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (235.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(NC2=CC=CC(F)=C2)CC1)CC3=CC=C(CN4C[C@H](C)NCC4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 424.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.55
Porcentaje de pureza 95.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.