Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por ™ 7, MWCO de 8000 D
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
143.82€ - 169.00€
Especificaciones
MWCO | 8 kD |
---|---|
Cantidad | Tubos/Kit de 1 m |
Includes:
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15300702
|
Spectrum™
132 116T |
5,1 ml/cm vol./longitud | 25,5mm | ||||||
15390692
|
Spectrum™
132115T |
3,3 ml/cm vol./longitud | 20,4 mm |
169.00€
1 metro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15380692
|
Spectrum™
132 114T |
1,8 ml/cm vol./longitud | 15 mm | ||||||
15370692
|
Spectrum™
132 113T |
0,45 ml/cm vol./longitud | 7,5mm | ||||||
15350712
|
Spectrum™
132 131T |
7,9 ml/cm vol./longitud | 32 mm | ||||||
Descripción
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Equilibrado en agua
- Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
8 kD | |
Tubos/Kit de 1 m |