Learn More
Eppendorf™ Placas de 96 pocillos profundos de polipropileno de 500 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10003632 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Verde
Cantidad:
120 paquete
40 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 40
Código de producto. Color Cantidad unitSize
10003632 Blanco 40 placas paquete de 40
10185692 Azul 40 placas paquete de 40
10257122 Amarillo 40 placas paquete de 40
10062043 Blanco 120 paquete paquete de 120
10443692 Verde 40 placas paquete de 40
5 options
Artikelnummer. 10003632
Marke: Eppendorf™ 0030501101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation. The well geometry of Eppendorf™ 500μL Polypropylene 96-Well Deep Well Plates allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes.
  • Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
  • ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanco
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen total del pocillo (métrico) 500 μl
Cantidad 40 placas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.