missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ 5'-Nucleotidase/CD73 Activity Assay Kit (Colorimetric)
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ID de gen (Entrez) | 4907 |
| Símbolo de gen | NT5E |
| Cantidad | 96 pruebas |
| Sinónimo | 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase |
| Categoría de investigación | Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell |
| Especie | Non-species specific |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?