missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (AD2), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18720163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18720163 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18720163 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP248480AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal antibody specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Cell Surface)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5'-Nucleotidase/CD73
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow Cytometry (Cell Surface)
Clasificación Monoclonal
Clon AD2
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD73 [UniProt# P21589]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4907
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.