missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (4G6E3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18125538 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18125538 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18125538 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP237271

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal antibody specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5'-Nucleotidase/CD73
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 4G6E3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase
Símbolos de los genes NT5E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human NT5E (AA: 30-250) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 63.4 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4907
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.