missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (496406), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589779 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589779 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589779 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4488MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal antibody specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5'-Nucleotidase/CD73
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 496406
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse 5'-Nucleotidase/CD73, Trp29-Lys549, Accession # Q61503
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4907
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.