Learn More
Ácido 5-norborneno-2-carboxílico, 98 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289876
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-74-1
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Clave InChI FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 78949
Nombre IUPAC ácido biciclo[2.2.1]hept-2-eno-5-carboxílico
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Densidad 1.1290g/mL
Punto de ebullición 136.0°C to 138.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (total of isomers) (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.129
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1