Learn More
5-Morfolina4-iltiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.26 |
| Porcentaje de pureza | 97% |