Learn More
[5-Metil-2-(trifluorometil)-3-furil]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
80.25€ - 323.00€
CAS | 306935-05-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8F3NO |
Peso molecular (g/mol) | 179.14 |
Número MDL | MFCD02180792 |
Clave InChI | ROYYYTOVBUUPDX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, 1-5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furanyl methanamine |
PubChem CID | 2779900 |
Nombre IUPAC | [5-metil-2-(trifluorometil)furan-3-il]metanamina |
SMILES | CC1=CC(CN)=C(O1)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10653013
|
Thermo Scientific Maybridge
CC00713DA |
1 g |
80.25€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10651046
|
Thermo Scientific Maybridge
CC00713DE |
5 g |
323.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
306935-05-7 | |
179.14 | |
ROYYYTOVBUUPDX-UHFFFAOYSA-N | |
2779900 | |
CC1=CC(CN)=C(O1)C(F)(F)F |
C7H8F3NO | |
MFCD02180792 | |
5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, 1-5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furanyl methanamine | |
[5-metil-2-(trifluorometil)furan-3-il]metanamina |
Especificaciones
[5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl]methylamine | |
97% | |
C7H8F3NO | |
5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, 1-5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furanyl methanamine | |
CC1=CC(CN)=C(O1)C(F)(F)F | |
179.14 | |
179.14 |
306935-05-7 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD02180792 | |
ROYYYTOVBUUPDX-UHFFFAOYSA-N | |
[5-metil-2-(trifluorometil)furan-3-il]metanamina | |
2779900 | |
97% |