missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-HT7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 16 publications
231.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | 5-HT7 |
|---|---|
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1-2 ug/ml, Simple Western, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 30602786), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000. Use reported in scientific literature (PMID 17940054) |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18725473
|
Novus Biologicals
NB100-56352SS |
0.025 mg |
231.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18797713
|
Novus Biologicals
NB100-56352 |
0.1 mg |
550.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
5-HT7 Polyclonal specifically detects 5-HT7 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| 5-HT7 | |
| Western Blot 1-2 ug/ml, Simple Western, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 30602786), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000. Use reported in scientific literature (PMID 17940054) | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Canine | |
| P32305 | |
| 3363 | |
| This antibody was developed by immunizing rabbits with a mixture of synthetic peptides corresponding to amino acids 13-28 of the rat 5-HT7R (AAA42134.1). | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| 54 kDa |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 5-HT-7, 5-HT75-hydroxytryptamine receptor 7, 5-HT-X, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7 (adenylate cyclase-coupled), serotonin 5-HT-7 receptor, Serotonin receptor 7 | |
| HTR7 | |
| IgG | |
| Protein G purified | |
| The 5HT7 antibody recognizes all described 5HT7 receptor splice variants. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto